49547
Naphthol Yellow S
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulfonic acid sodium salt, 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 1, Flavianic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Foodstuffs by solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC)-diode array detection (DAD)-ion trap time-of-flight tandem mass spectrometry (IT-TOF-MS3) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Drinks and candies by SPE followed by analysis using HPLC coupled to photodiode array (PDA) detector.
- Wastewater samples by adsorption column chromatography.
- Embroideries designed by the famous 19th century French painter Emile Bernard.
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)