Key Documents
46384
Supelco
Florisil® Inorganic Adsorbent
30-60 mesh
Sinonimo/i:
Florisil®, Magnesio silicato, Magnesio silicato attivato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MgO3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
product name
Adsorbente per cromatografia Florisil®, 30-60 mesh
Grado
standard
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
Magnesium silicate hydrate
Gruppo funzionale matrice
magnesium silicate hydrate
Dimensione particelle
250-595 μm
30-60 mesh
Dimensione pori
60 Å mean pore size
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Florisil è un gel di silice di magnesio disponibile in commercio che agisce da adsorbente per la separazione dei lipidi. La sua trama a grana grossa favorisce la rapidità del flusso. Florisil è efficace nel promuovere la trasposizione [1,3]-sigmatropica degli allil fenil eteri correlati all′acido micofenolico. Le cartucce di Florisil sono usate nel campionamento atmosferico per valutare la possibile interferenza con contaminanti dell′aria.
Applicazioni
Florisil è stato usato:
  • come materiale di impaccamento delle colonne nella cromatografia su colonna
  • come adsorbente in gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni (GC/ECD), cromatografia con colonne capillari, cromatografia su colonna di assorbimento
  • nelle procedure di pulizia nella gascromatografia-spettrometria di massa tandem e nella GC-FID
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
An improved gas chromatographic method for the determination of perfluorocarbon tracers in the atmosphere
Lagomarsino, Raymond J.
Journal of Chromatography A, 34, 405-412 (1996)
R C Prados-Rosales et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 121-129 (2003-05-09)
A rapid analytical method for determination of organochlorine pesticide residues in sunflower seeds based on focused microwave-assisted Soxhlet extraction has been developed. The main factors affecting the extraction efficiency--namely microwave power, irradiation time, volume of extractant and number of cycles--were
Determination of atmospheric perfluorocarbon background concentrations of fL/L range at the western coastal area of Korea
Kim, HyeKyeong, et al.
Atmospheric Environment, 1, 4-4 (2002)
The covalently bound flavin of Chromatium cytochrome c552. 1. Evidence for cysteine thiohemiacetal at the 8 alpha position.
W H Walker et al.
European journal of biochemistry, 48(2), 439-448 (1974-10-02)
Andrew C Singer et al.
Environmental toxicology and chemistry, 22(9), 1998-2004 (2003-09-10)
This study investigated the interactive effects of bioaugmentation, biostimulation, and the rhizosphere during remediation of Aroclor 1242-contaminated soil. Treatments were repeatedly augmented with polychlorinated bipheny (PCB)-degrading bacteria, inducers (carvone and salicylic acid), surfactant (sorbitan trioleate), minimal salts medium in a