Key Documents
46345
Sigma-Aldrich
Riduttore Fiske-Subbarow
Sinonimo/i:
Reagente di Fiske-Subbarow
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Descrizione generale
formulazione di acido 1-amino-2-naftol-4-solfonico, solfito e bisolfito di sodio conforme a C.H. Fiske e Y. Subbarow, J.Biol.Chem. 66, 375 (1925)
Applicazioni
Il saggio colorimetrico Fiske-Subbarow è stato progettato per misurare i livelli di fosfato inorganico nei campioni biologici. Il reagente riducente di Fiske-Subbarow è usato come componente riducente del saggio omonimo.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E Durward et al.
BioTechniques, 25(4), 608-612 (1998-10-30)
Methods for detecting and measuring the success of nucleic acid sequence amplifications can be developed by detecting the by-products of amplification procedures. One method includes the detection of inorganic phosphate (Pi) during or on completion of the PCR. The method
Eduardo H S Sousa et al.
Analytical biochemistry, 348(1), 57-63 (2005-11-18)
We describe the development of a rapid colorimetric assay for soluble guanylate cyclase (sGC) activity adapted for a 96-well microplate. The assay greatly decreases the analysis time and cost over traditional methodologies based on radio- and immunoassays and high-performance liquid
A Kyaw et al.
Analytical biochemistry, 145(2), 230-234 (1985-03-01)
A new colorimetric procedure is described for inorganic phosphate determination using the color reaction between inorganic phosphate and acidified ammonium molybdate in the presence of Triton X-100. The method is simple and specific, and produces results comparable with those of
The colorimetric determination of phosphorus
Fiske, C. H., Subbarow, Y.
The Journal of Biological Chemistry, 66, 375-375 (1925)