46182
Dicloxacillin sodium salt hydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Animal feed by pressurised liquid extraction (PLE) with liquid chromatography-quadrupole-linear ion-trap mass spectrometry (LC-QLIT-MS/MS) operating on multiple reaction monitoring mode (MRM).
- Gilthead sea bream (Sparus aurata) by ultra-high pressure liquid chromatography (UHPLC) in conjunction with MS/MS.
- Foodstuffs of animal origin and in milk by UHPLC-MS/MS equipped with electrospray ionisation (ESI).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?