45613
Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, Ammeline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(O)n1
InChI
1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)
MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)