45306
Ethoprophos
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Ethoprofos, Ethoprop
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCSP(=O)(OCC)SCCC
InChI
1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?