36676
Endosulfan sulfate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms
Protocolli
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5