447285
Thionyl chloride
ReagentPlus®, 99.5%, low iron
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
97 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.5%
Stato
liquid
contiene
<5 ppm iron
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
79 °C (lit.)
Punto di fusione
−105 °C (lit.)
Densità
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤5.0 ppm
Stringa SMILE
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It may be used in the following processes:
- Synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Modification of amorphous carbon nanotubes (a-CNTs) in stearic acid-dichloro methane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- substituted stilbene derivatives
- tert-butyl ((S)-1-((R)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl)carbamate
- optically active chloroalkanes
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?