44310
AmberChrom™ 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Sinonimo/i:
Dowex 1X4, Cl(−)-form, strongly basic
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AmberChrom™ 1X4 chloride form, chloride form, 50-100 mesh
Livello qualitativo
Descrizione
cross-linkage 4%
Stato
beads
Parametri
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Umidità
>50%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
SAX
Dimensione particelle
50-100 mesh
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 meq/mL capacity
Tecnica di separazione
anion exchange
Stringa SMILE
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)