44022
KPC ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
HiCrome™ ′Klebsiella pneumoniae carbapenemase′ Agar Base, HiCrome™ ′carbapenemase resistant Enterobacteriaceae′ Agar Base, HiCrome™ CRE Agar Base
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.0 g/L
peptone special, 15.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
veterinary
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Klebsiella spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)