43791
2,2′-Dithiodipyridine
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′-Dipyridyl disulfide
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
57-59 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)