Documenti fondamentali
43753
Millipore
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 11731:2017
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Legionella spp.
Applicazioni
A chemical enrichment supplement without L-Cysteine for presumptive identification of Legionella species.
Componenti
(per vial, sufficient for 450 ml medium)
ACES Buffer/Potassium hydroxide 5g
Ferric pyrophosphate, soluble 0.125g
α-Ketoglutarate 0.5g
Distilled water 50ml
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
m-CP Agar Base suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
75605
m-CP Agar Base