42981
Legionella Growth Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Legionella spp.
Categorie correlate
Applicazioni
A chemical enrichment supplement recommended for enhancing growth of Legionella species.
Confezionamento
one package contains 5 vials part A and 5 vials part B.
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Legionella Growth Supplement Part A (Cat. No.63958):
L-Cysteine hydrochloride 200.0 mg
Legionella Growth Supplement Part B (Cat. No. 93164) :
Ferric pyrophosphate, soluble 125.0 mg
Sodium selenite 5.0 mg
Distilled water 5.0 ml
Legionella Growth Supplement Part A (Cat. No.63958):
L-Cysteine hydrochloride 200.0 mg
Legionella Growth Supplement Part B (Cat. No. 93164) :
Ferric pyrophosphate, soluble 125.0 mg
Sodium selenite 5.0 mg
Distilled water 5.0 ml
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?