Documenti fondamentali
415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pkg of 125 mL
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with easySpiral (platers)
Descrizione generale
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
Applicazioni
Culture media plating
Note legali
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)