Documenti fondamentali
41159
Millipore
Actinomyces Agar, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Vegitone Actinomyces Agar
About This Item
Codice UNSPSC:
41171605
NACRES:
NA.85
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 20 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
dextrose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
monopotassium phosphate, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch, soluble, 1 g/L
tryptone (vegetable), 4 g/L
tryptose (vegetable), 10 g/L
vegetable infusions powder, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Compatibilità
Actinomycetes spp.
Streptomyces spp.
Descrizione generale
Actinomyces media are recommended for the cultivation and maintenance of the anaerobic Actinomyces species. This medium contains no animal derived material.
Nota sulla preparazione
Suspend 77.22 g in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Distribute into tubes or flasks. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)