Documenti fondamentali
38589
Millipore
Salmonella Chromogen Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Applicazioni
A chromogenic supplement for the differential detection of Salmonella in food and clinical material.
Componenti
(per vial, sufficient for 1000 mL medium)
chromogenic mix 0.13 g, propylene glycol 10.0 g
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)