Documenti fondamentali
36262
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2-15N7 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinonimo/i:
Toxin C1,2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1715N7O11S2
Peso molecolare:
482.37
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3
Risultati analitici
10 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)