35399
Clencyclohexerol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-[2-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamino]cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
InChI
1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
AFRQOGKGWXTIAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?