Documenti fondamentali
35397
Supelco
Bromchlorbuterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3-bromo-5-chlorophenyl)-2-tert-butylaminoethanol hydrochloride, Bromoclenbuterol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BrClN2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.10
Beilstein:
6881138
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C12H18BrClN2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
OWADKUMVZPHSHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)