Documenti fondamentali
34761BC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella Positive Control
For use with Assurance® GDS Salmonella Tq
Sinonimo/i:
Positive Control for PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
Nome del prodotto
GDS Positive Control for Salmonella, BioControl, For use with GDS Salmonella
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Confezionamento
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 34761-250
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with BioControl GDS
Salmonella spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
GDS Positive Control for Salmonella is used with the GDS Salmonella Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Salmonella in food and environmental samples.
Applicazioni
GDS Positive Control for Salmonella is used for confirmation of Salmonella spp. detection in Assurance® GDS assays.
Componenti
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Metodo analitico
PCR
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)