34237
Cinmethylin
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
exo-1-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2- methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@]12CC[C@](C)(O1)[C@@H](C2)OCc3ccccc3C
InChI
1S/C18H26O2/c1-13(2)18-10-9-17(4,20-18)16(11-18)19-12-15-8-6-5-7-14(15)3/h5-8,13,16H,9-12H2,1-4H3/t16-,17+,18-/m1/s1
QMTNOLKHSWIQBE-FGTMMUONSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
296.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
147 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene