34138
Neosolaniol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinonimo/i:
4β,15-Diacetoxy-3α,8α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-ene, 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol solution, NEO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)C[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)[C@@H](O)C[C@]3(COC(C)=O)[C@]1(C)[C@@]24CO4
InChI
1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13?,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m1/s1
TVZHDVCTOCZDNE-VUQWXZGYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?