33943
Dimepiperate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
S-(1-Methyl-1-phenylethyl)-1-piperidinecarbothioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(SC(=O)N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
BWUPSGJXXPATLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Shellfish using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC/MS/MS).
- Rice paddy fields using quick easy cheap effective rugged safe (QuEChERS) method combined with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)