33892
T-2 Toxin-13C24
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinonimo/i:
Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C24H34O9
Peso molecolare:
490.35
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~25 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrizione generale
T-2 Toxin-13C24 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, T-2 Toxin
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
purity : ≥97.0% (HPLC)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?