33815
Toltrazuril sulfoxide
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-{3-methyl-4-[4-(trifluormethylsulfinyl)-phenoxy]-phenyl}-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)S(=O)C(F)(F)F)c(C)c2
InChI
1S/C18H14F3N3O5S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)29-12-4-6-13(7-5-12)30(28)18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)
QWKYIPKCLAUFCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?