31592
Amprolium hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
cationic
Nome Commerciale
VETRANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
315.24 g/mol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)