Key Documents
33685
Supelco
BDE n. 181
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′,3,4,4′,5,6-eptabromodifenil etere, 2,2′,3,4,4′,5,6-epta, PBDE 181
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H3Br7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
722.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
50 μg/mL in isooctane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1
InChI
1S/C12H3Br7O/c13-4-1-2-6(5(14)3-4)20-12-10(18)8(16)7(15)9(17)11(12)19/h1-3H
GVNRIAPLVGNZPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
BDE n. 181 è un contaminante ambientale. Si utilizza diffusamente come additivo ignifugo nei materiali da costruzione, nei tessili, nella plastica e nelle apparecchiature elettroniche.
Applicazioni
BDE n. 181 può essere usato come standard analitico di riferimento per la determinazione dell′analita in campioni di latte con la gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa con ionizzazione chimica negativa (GC-NCI-MS).
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Altre note
Il cliente deve assicurarsi che lo standard sia omogeneo e può farlo agitando, miscelando nel vortex o sonicando la fiala prima di aprirla. Quando si apre la fiala fare attenzione a non ferirsi con il vetro spezzato.
Lo standard deve essere trasferito in un flaconcino o flacone pulito e adeguato usando pipette o micropipette pulite. Per evitare eventuali perdite o evaporazioni del solvente chiudere immediatamente il flaconcino con il tappo.
Dopo l′apertura della fiala, non conservare né lasciare lo standard nella fiala stessa. Per mantenere l′integrità del prodotto, trasferire lo standard in un flaconcino adeguato che deve essere tappato e conservato in conformità con la raccomandazione sul certificato di analisi.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Validation of a pressurized solvent extraction and GC-NCI-MS method for the low level determination of 40 polybrominated diphenyl ethers in mothers? milk.
Lacorte S and Guillamon M
Chemosphere, 73(1), 70-75 (2008)