Documenti fondamentali
335630
Sigma-Aldrich
Alcian Blue, pyridine variant
Dye content ≥85 %
Sinonimo/i:
Alcian Blue-tetrakis(methylpyridinium) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H40Cl4CuN12
Numero CAS:
Peso molecolare:
1086.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥85%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Solubilità
water: 1 mg/mL
λmax
616 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(C[n+]9ccccc9)ccc48)c%10ccc(C[n+]%11ccccc%11)cc7%10)c%12ccc(C[n+]%13ccccc%13)cc%12c6n3)c2c1)[n+]%14ccccc%14
InChI
1S/C56H40N12.4ClH.Cu/c1-5-21-65(22-6-1)33-37-13-17-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(35-67-25-9-3-10-26-67)15-19-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(36-68-27-11-4-12-28-68)16-20-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(34-66-23-7-2-8-24-66)14-18-42(46)50(58-55)61-53;
IUWNRSWNBONHNN-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Alizarin Red S certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
A5533
Alizarin Red S
Oil Red O certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
O0625
Oil Red O