32900
Benalaxyl-M
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)-D-alanine methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3/t16-/m1/s1
CJPQIRJHIZUAQP-MRXNPFEDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)