320056
1,10-fenantrolina
redox indicator, ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
o-fenantrolina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1,10-fenantrolina, ACS reagent, 99%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99%
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Compatibilità
passes test for determination of iron
passes test for redox indicator
Stringa SMILE
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?