316989
Perossido di idrogeno
contains potassium stannate as inhibitor, 30-32 wt. % in water, semiconductor grade, 99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1 (vs air)
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
contiene
potassium stannate as inhibitor
stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
30-32 wt. % in water, semiconductor grade
Densità
1.11 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?