30501-M
Idrossido di ammonio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥25% NH3 basis
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Stato
liquid
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
≥25% NH3
Impurezze
readily oxidisable substances, complies
≤0.00005% pyridine
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0018%
Densità
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): ≤10 ppm
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
sulfide (S2-): ≤0.2 ppm
Cationi in tracce
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.5 ppm
Au: ≤0.1 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤1 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.05 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.02 ppm
In: ≤0.02 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.05 ppm
Na: ≤1 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
Compatibilità
complies for appearance of solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Ammonium Hydroxide in Material Adsorption: Ammonium hydroxide is used to enhance the adsorption capacity of alginate-based magnetic nanocomposite beads for removing heavy metal ions from water, showcasing its effectiveness in water purification technologies (Russo et al., 2024).
- Capillary Electrophoresis for Nanoplastics: Ammonium hydroxide is utilized in developing methodologies for the separation and detection of nanoplastic particles using capillary electrophoresis, crucial for environmental monitoring and safety assessments (Adelantado et al., 2024).
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?