Documenti fondamentali
29242
Supelco
(−)-Guaiol
analytical standard
Sinonimo/i:
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-ene-3-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Beilstein:
2047993
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
Descrizione generale
(-)-Guaiol is a sesquiterpene alcohol which has guaiane skeleton. It naturally occurs in essential oils extracted from Salvia lanigera and Helitta ongifoliata and has antibacterial activity.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Guaiazulene 99%
Sigma-Aldrich
G11004
Guaiazulene
Terpene Mix B certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Supelco
CRM40937
Terpene Mix B
Ocimene mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sigma-Aldrich
W353901
Ocimene
Microbial transformation of (-)-guaiol and antibacterial activity of its transformed products.
Choudhary MI
Journal of Natural Products, 70(5), 849-852 (2007)