28660
Procyanidin A2
analytical standard
Sinonimo/i:
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-epicatechin, Proanthocyanidin A2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=C4[C@@]5([H])C6=C(O)C=C(O)C=C6O[C@](OC4=CC(O)=C3C1)(C7=CC(O)=C(O)C=C7)[C@@H]5O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26-,27-,29-,30+/m1/s1
NSEWTSAADLNHNH-LSBOWGMISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?