27690
2,4,6-Trimethylpyridine
puriss. p.a., 99% (GC)
Sinonimo/i:
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
99% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
P. ebollizione
171-172 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In solid-phase peptide synthesis.
- To synthesize trichloro(2,4,6-trimethylpyridine) Au(III) complex by reacting with HAuCl4.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?