275980
3-Methoxydiphenylamine
98%
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-9-5-8-12(10-13)14-11-6-3-2-4-7-11/h2-10,14H,1H3
MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)