Key Documents
270989
Sigma-Aldrich
Etilacetato
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SAFC Hitech®
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acetato di etile è un efficace solvente alternativo all′etere dietilico, impiegato per la concentrazione di uova, larve e cisti in campioni fecali durante la tecnica di sedimentazione in formalina-etere. L′acetaldeide è un intermedio di reazione che si forma durante la combustione ossidativa di etanolo e acetato di etile in presenza di ossido di rame incorporato sulla superficie del biossido di titanio drogato con Ce.
Applicazioni
L′acetato di etile può essere utilizzato come solvente per la sintesi della N-carbossianidride dell′acido γ-benzil-L-glutammico (BLG-NCA).
Note legali
SAFC Hitech is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Etilacetato for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.00868
Etilacetato
Etilacetato for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
Etilacetato
Etilacetato EMPLURA&#174;
Supelco
8.22277
Etilacetato
Biphenyl &#8805;99%
Sigma-Aldrich
W312908
Biphenyl
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone
Etilacetato suitable for HPLC, &#8805;99.7%
Sigma-Aldrich
34858
Etilacetato
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt
Andreas F Thünemann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(5), 2351-2357 (2006-02-24)
Superparamagnetic iron oxide particles (SPIO) of maghemite were prepared in aqueous solution and subsequently stabilized with polymers in two layer-by-layer deposition steps. The first layer around the maghemite core is formed by poly(ethylene imine) (PEI), and the second one is
Complete oxidation of CO, ethanol, and ethyl acetate over copper oxide supported on titania and ceria modified titania.
Larsson PO and Andersson A.
J. Catal., 179(1), 72-89 (1998)
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration