26210
3-Chloropropionyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
P. eboll.
143-145 °C (lit.)
Densità
1.324 g/mL at 20 °C
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- microwave-promoted liquid-phase synthesis of 3,5-disubstituted 2-thioxotetrahydropyrimidin-4-ones
- preparation of hydrophilic and macroporous polymer resins modified with isothiocyanate groups
- synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?