Key Documents
26152-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
PTFE plunger tip
Caratteristiche
1705 LT, RN, or TLL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 1162-01
Volume siringa
50 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL)
Descrizione generale
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5