01390590
Ginkgolic acid C17:1
primary reference standard
Sinonimo/i:
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)