Key Documents
25506
Sigma-Aldrich
Potassio L-tartrato monobasico
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
Sinonimo/i:
Potassio bitartrato, Acido L-(+)-tartarico, Potassio idrogenoL-tartrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5KO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
6119985
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99.5-100.5% (related to dried substance)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +8.0 to +9.2°
Qualità
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC
Impurezze
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% oxalic acid
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Applicazioni
L′L-tartrato monobasico di potassio può essere usato come agente riducente per sintetizzare:
  • Oro, palladio, argento e nanoparticelle di platino dai rispettivi sali.
  • Nanoparticelle di platino ricoperte di polivinilpirrolidone (PVP-Pt) da acido cloroplatinico e PVP.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
pH dependent photocatalytic hydrogen evolution by self-assembled perylene bisimides.
Nolan MC, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5(16), 7555-7563 (2017)
Fabrication of gold nanoparticles using a trithiol (thiocyanuric acid) as the capping agent.
Tan Y, et al.
Langmuir, 18(8), 3392-3395 (2002)
Preparation of gold, platinum, palladium and silver nanoparticles by the reduction of their salts with a weak reductant-potassium bitartrate.
Tan Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(5), 1069-1075 (2003)