25107
Potassium citrate tribasic monohydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332, 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Sinonimo/i:
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
Saggio
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
4-6% water (Karl Fischer)
Perdita
3-6 loss on drying, 180°C
pH
7-9 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml
water: soluble 1 gm in 0.65 ml
alcohol: insoluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
passes test for reaction against H2SO4
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?