Key Documents
244511
Sigma-Aldrich
Toluene
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
1-metilbenzene, Metacide, Toluolo
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39011102
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il toluene, un liquido infiammabile con odore pungente, viene ampiamente impiegato come solvente organico. Viene anche usato come precursore per la sintesi del benzene.
Applicazioni
Il toluene viene alchilato in presenza di catalizzatori modificati della classe di zeoliti ZSM 5 (Zeolite Socony Mobil) per formare p-xilene con elevata selettività. Quando viene aggiunto al grafene, agisce da donatore di elettroni alterando le proprietà elettriche del grafene conseguentemente a interazione elettrochimica.
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
von Burg R
Journal of Applied Toxicology, 13(6) (1993)
F Nelson Nunalee et al.
Analytical chemistry, 78(4), 1158-1166 (2006-02-16)
Spreading of liquids and soft solids on a rigid surface in a surrounding liquid medium is investigated by utilizing the lateral sensitivity of the quartz crystal microbalance (QCM). While the QCM has been used extensively to study systems with spatial
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Articoli
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols