Key Documents
24137-M
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
2-Propanolo, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
750 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0001%
Assorbimento
in accordance
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for identity
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il 2-propanolo (IPA) è impiegato nell′industria farmaceutica e in quella chimica come solvente e come intermedio chimico. Per via delle sue proprietà, come la tossicità ridotta, il basso punto di ebollizione, una buona solubilità e l′elevata velocità di evaporazione, è un solvente molto versatile. L′IPA è miscibile in numerosi solventi tra i quali acqua, etanolo, etilacetato, metil-t-butil-etere, diclorometano, toluene, cloroformio e benzene.
Applicazioni
Il 2-propanolo può essere utilizzato come:
  • componente di una miscela binaria per la determinazione dei dati di equilibrio liquido-vapore;
  • disinfettante nei laboratori di ricerca.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)