Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
228729
Sigma-Aldrich
Sodium L-tartrate dibasic dihydrate
≥99%, ACS reagent
Sinonimo/i:
Sodium tartrate dibasic dihydrate, L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Beilstein:
6121732
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D +26°, c = 1 in H2O
Impurezze
≤0.005% insolubles
Perdita
15.61-15.71% loss on drying
pH
7.0-9.0
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Descrizione generale
Sodium L-tartrate is an organic acid mainly found in grapes.
Applicazioni
Sodium L-tartrate dibasic dihydrate may be used in the preparation of solid-state M–L compounds (M = bivalent metal ions ie., Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn; L = tartrate). It may also be used in the preparation of copper (II) and cobalt (II) tartrate complexes by reacting with the corresponding metal salts. These complexes can undergo thermal decomposition to form Cu and Co metal oxide nanoparticles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Cu and Co metal oxide nanoparticles from thermal decomposition of tartrate complexes
Palacios-Hernandez T, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 392, 277-282 (2012)
Synthesis, characterization and thermal behaviour on solid tartrates of some bivalent metal ions
Rodrigues EC, et al.
Thermochimica Acta, 496(1), 156-160 (2009)