217484
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh, cationic
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form, 200-400 mesh, Cation Exchange Resin
Livello qualitativo
Descrizione
cross-linkage 2%
cross-linkage 4%
Forma fisica
beads
Umidità
64-72%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Dimensione particelle
200-400 mesh
Capacità
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?