Key Documents
20906-U
Hamilton® syringe, 900 series
95N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Descrizione
Microliter
Caratteristiche
needle type N (cemented)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 87920
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Descrizione generale
Economical version of 800 series syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)