20732
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7002, volume 2 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle
Misura ago
25 ga (blunt tip)
Caratteristiche
Sample contained in needle (no dead volume)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 88400
Lungh. ago
70 mm (2.75 in.)
Volume
2 μL
Descrizione generale
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)