Documenti fondamentali
18399
Supelco
Vanadium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L V in nitric acid (nominal concentration)
Sinonimo/i:
Vanadium ICP Reference Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Concentrazione
1 g/L V in nitric acid (nominal concentration)
tecniche
ICP: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Vanadium standard was used as reference standard in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) method for the determination of vanadium concentration in seawater.
Risultati analitici
1 g/L V in 3% nitric acid, prepared with high purity V metal, HNO3 and water
Altre note
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Direct and simultaneous determination of molybdenum and vanadium in sea-water using a multielement electrothermal atomic absorption spectrometer.
Su, Pi-Guey
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 137, 641-645 (1998)