181846
Poly(dimethylsiloxane)
analytical standard, average Mw 95,000 (Typical), average Mn 50,000 (Typical)
Sinonimo/i:
Dimethylpolysiloxane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
PM
average Mn 50,000 (Typical)
average Mw 95,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?